Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromthymol Blåt natriumsalt, ACS-reagens
Artikelnummer. 10432771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10432771 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10432771 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 403260100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00 DKK
    392.65 DKK / 10g
    Spare 76.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 34722-90-2 | C27H27Br2NaO5S | 646,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromothymol Blue sodium salt
CAS 34722-90-2
Klarhed Bestå test
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C27H27Br2NaO5S
Visuel overgangsinterval fra pH 6,0 (gul) til pH 7,6 (blå)
MDL nummer MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
Merck Index 15, 1455
Synonym Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB
Farve Brun/orange til grøn
Mængde 10 g
InChI nøgle NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Fysisk form Pulver
SMIL [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
IUPAC navn natrium;2-brom-4-[(Z)-(3-brom-2-methyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2-sulfophenyl)methyl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenolat
Molekylvægt (g/mol) 646.37
PubChem CID 102183223
Formel vægt 646.35
Grad ACS-reagens