Få mere at vide
beta-bromostyren, 97%, blanding af cis/trans-isomerer
Artikelnummer. 10675032 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10675032 5 mL Glasflaske 5ml
10265550 25 mL Glasflaske 25ml
10301234 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10675032 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169290050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 103-64-0 | C8H7Br | 183,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-64-0
Molekylær formel C8H7Br
Molekylvægt (g/mol) 183.05
MDL nummer MFCD00000185
InChI nøgle YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N
Synonym 2-bromovinyl benzene, beta-bromostyrene, styryl bromide, 2-bromoethenyl benzene, bromostyrolene, 1-bromo-2-phenylethene, bromostyrol, bromstyrole, hyacinth base, 1-bromo-2-phenylethylene
PubChem CID 5314126
IUPAC navn [(E)-2-bromoethenyl] benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Bromostyrene
Navn note Blanding af cis og trans
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 7,0 °C
Farve Gul til brun
Tæthed 1.4200g/mL
Kogepunkt 110,0 °C til 112,0 °C (20,0 mmHg)
Flammepunkt 79 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (summen af isomerer) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHBr
Brydningsindeks 1,6060 til 1,6090
Mængde 5 mL
Beilstein 05, 477
Specifik vægtfylde 1.42
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 183.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ß-Bromostyrene, mixture of cis/trans isomers
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /