Få mere at vide
β-Bromstyren, 97%, blanding af cis/trans-isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10301234 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
Artikelnummer. 10301234
Brand: Thermo Scientific Acros 169291000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103-64-0 | C8H7Br | 183.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-64-0
Molekylær formel C8H7Br
Molekylvægt (g/mol) 183.05
MDL nummer MFCD00000185
InChI nøgle YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N
Synonym 2-bromovinyl benzene, beta-bromostyrene, styryl bromide, 2-bromoethenyl benzene, bromostyrolene, 1-bromo-2-phenylethene, bromostyrol, bromstyrole, hyacinth base, 1-bromo-2-phenylethylene
PubChem CID 5314126
IUPAC navn [(E)-2-bromethenyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Bromostyrene
Navn note Mixture of cis and trans
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 7.0°C
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.4200g/mL
Kogepunkt 110.0°C to 112.0°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 79°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (sum of isomers) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHBr
Brydningsindeks 1.6060 to 1.6090
Mængde 100 mL
Beilstein 05, 477
Specifik vægtfylde 1.42
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 183.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ß-Bromostyrene, mixture of cis/trans isomers
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /