Få mere at vide
α-Bromstyren, 95%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10662613 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10662613 25 g Glasflaske 25g
10507963 5 g Glasflaske 5g
10095153 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10662613 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 365800250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-81-7 | C8H7Br | 183.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-81-7
Molekylær formel C8H7Br
Molekylvægt (g/mol) 183.05
MDL nummer MFCD00012229
InChI nøgle SRXJYTZCORKVNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromovinyl benzene, alpha-bromostyrene, benzene, 1-bromoethenyl, 1-bromostyrene, styrene, alpha-bromo, 1-phenylvinyl bromide, alpha-bromostyrol russian, styrene, .alpha.-bromo, unii-lf0sj1821n, alpha-bromostyrol
PubChem CID 66828
IUPAC navn 1-bromethenylbenzen
SMIL BrC(=C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Bromostyrene
Navn note Stabilized
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -44°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4100g/mL
Kogepunkt 67°C to 70°C (4.0 mmHg)
Flammepunkt 86°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C(Br)=CH2
Brydningsindeks 1.5870 to 1.589
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.41
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alkanes,methylene chloride,ethanol,,2-propanol,acetone
Stabilisator about 0.05% 3, 5-di-tert-butylcatechol
Formel vægt 183.05
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Bromostyrene, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.