Få mere at vide
Bromosporine, MedChemExpress
Beskrivelse
Bromosporine is a broad spectrum inhibitor for bromodomains with IC50 of 0.41 (mu)M, 0.29 (mu)M, 0.122 (mu)M and 0.017 (mu)M for BRD2, BRD4, BRD9 and CECR2, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromosporine |
| CAS | 1619994-69-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H20N6O4S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 51.7 mg/mL (127.83 mM) |
| SMIL | O=C(OCC)NC1=CC(C2=CC=C(C)C(NS(=O)(C)=O)=C2)=NN3C1=NN=C3C |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.44 |
| Formel vægt | 404.44 |
| Vis mere |