Få mere at vide
Brompyruvinsyre, 97%
Description
Bromopyrodruesyre bruges som affinitetsmærke for cysteinrester og et potentielt anti-cancermiddel. Det er involveret i syntesen af imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylsyrer og substituerede pyranoner. Det spiller en afgørende rolle som en tværbinder mellem nukleinsyrer og proteiner. Det bruges som et anticancermiddel til lungetumorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bromopyrodruesyre bruges som affinitetsmærke for cysteinrester og et potentielt anti-cancermiddel. Det er involveret i syntesen af imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylsyrer og substituerede pyranoner. Det spiller en afgørende rolle som en tværbinder mellem nukleinsyrer og proteiner. Det bruges som et anticancermiddel til lungetumorer.
Opløselighed Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid
, ethylacetat og vand.
Noter
Fugt- og luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Spécification
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bromopyruvic acid |
| Smeltepunkt | 75 °C til 80 °C |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1746786 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid, ethylacetat og vand. |
| Formel vægt | 166.96 |
| Procent renhed | 97% |