Få mere at vide
Bromopyruvic acid, 97%
Artikelnummer. 11350184
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11350184 2 g 2g
11360184 10 g 10g
11370184 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11350184 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00720.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1113-59-3 | C3H3BrO3 | 166.958 g/mol
Bromopyrodruesyre bruges som affinitetsmærke for cysteinrester og et potentielt anti-cancermiddel. Det er involveret i syntesen af imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylsyrer og substituerede pyranoner. Det spiller en afgørende rolle som en tværbinder mellem nukleinsyrer og proteiner. Det bruges som et anticancermiddel til lungetumorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromopyrodruesyre bruges som affinitetsmærke for cysteinrester og et potentielt anti-cancermiddel. Det er involveret i syntesen af imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylsyrer og substituerede pyranoner. Det spiller en afgørende rolle som en tværbinder mellem nukleinsyrer og proteiner. Det bruges som et anticancermiddel til lungetumorer.
Opløselighed Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid
, ethylacetat og vand.
Noter
Fugt- og luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1113-59-3
Molekylær formel C3H3BrO3
Molekylvægt (g/mol) 166.958
MDL nummer MFCD00002587
InChI nøgle PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopyruvic acid, bromopyruvic acid, bromopyruvate, 3-bromopyruvate, 3-bromo-2-oxopropionic acid, bromopyruvicacid, pyruvic acid, bromo, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo, unii-63jmv04grk, .beta.-bromopyruvic acid
PubChem CID 70684
IUPAC navn 3-brom-2-oxopropansyre
SMIL C(C(=O)C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromopyruvic acid
Smeltepunkt 75°C to 80°C
Mængde 2 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1746786
Opløselighedsinformation Soluble in water,dimethyl sulfoxide,ethyl acetate and water.
Formel vægt 166.96
Procent renhed 97%