Få mere at vide
Bromopentamethylbenzene, 98%
Artikelnummer. 11397705
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397705 5 g 5g
11307715 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397705 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02451.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5153-40-2 | C11H15Br | 227.15 g/mol
Brompentamethylbenzen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes inden for organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Bromopentamethylbenzen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5153-40-2
Molekylær formel C11H15Br
Molekylvægt (g/mol) 227.15
MDL nummer MFCD00013523
InChI nøgle XPDQRULPGCFCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromopentamethylbenzene, benzene, bromopentamethyl, pentamethylbromobenzene, 1-bromopentamethylbenzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentamethyl-benzene, brompentamethylbenzol, maybridge1_002545, ksc273s6f, acmc-1b227, 5-bromo-1,2,3,4,6-pentamethylbenzene
PubChem CID 78831
IUPAC navn 1-brom-2,3,4,5,6-pentamethylbenzen
SMIL CC1=C(C)C(C)=C(Br)C(C)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromopentamethylbenzene
Smeltepunkt 161°C to 162°C
Mængde 5 g
Beilstein 1863555
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 227.15
Procent renhed ≥98%