Få mere at vide
Bromopentafluorobenzene, 99%
Artikelnummer. 11450823
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450823 25 g 25g
11460823 100 g 100g
11470823 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450823 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13273.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 344-04-7 | C6BrF5 | 246.96 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Det er et Grignard-reagens (med CuBr i dioxan), der kan introducere pentafluorphenylgrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Det er et Grignard-reagens (med CuBr i dioxan), der kan introducere pentafluorphenylgrupper.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Luftfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 344-04-7
Molekylær formel C6BrF5
Molekylvægt (g/mol) 246.96
MDL nummer MFCD00000287
InChI nøgle XEKTVXADUPBFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromopentafluorobenzene, pentafluorobromobenzene, benzene, bromopentafluoro, bromoperfluorobenzene, pentafluorophenyl bromide, 2,3,4,5,6-pentafluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro, 1-bromo-pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-bromopentafluorobenzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene
PubChem CID 9578
IUPAC navn 1-brom-2,3,4,5,6-pentafluorbenzen
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromopentafluorobenzene
Smeltepunkt ∼-31°C
Tæthed 1.981
Kogepunkt 136°C to 137°C
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.45
Mængde 25 g
Beilstein 1819390
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 246.97
Procent renhed 99%