Få mere at vide
Bromopentafluorobenzene, 99%
Artikelnummer. 10070860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10070860 5 mL Glasflaske 5ml
10413585 25 mL Glasflaske 25ml
10443585 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10070860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107220050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 344-04-7 | C6BrF5 | 246.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 344-04-7
Molekylær formel C6BrF5
Molekylvægt (g/mol) 246.96
MDL nummer MFCD00000287
InChI nøgle XEKTVXADUPBFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromopentafluorobenzene, pentafluorobromobenzene, benzene, bromopentafluoro, bromoperfluorobenzene, pentafluorophenyl bromide, 2,3,4,5,6-pentafluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro, 1-bromo-pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-bromopentafluorobenzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene
PubChem CID 9578
IUPAC navn 1-brom-2,3,4,5,6-pentafluorbenzen
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromopentafluorobenzene
Smeltepunkt -31°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.9810g/mL
Kogepunkt 137°C
Flammepunkt 87°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6F5
Brydningsindeks 1.4485 to 1.4505
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.981
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,benzene
Formel vægt 246.96
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromopentafluorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.