Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 230,0 °C til 235,0 °C |
| Farve | Beige til Pink |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Argentometri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | BrCH2P(C6H5)3Br |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide