Få mere at vide
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide, 98%
Artikelnummer. 10687641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10687641 5 g Glasflaske 5g
10782594 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10687641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 321480050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1034-49-7 | C19H17Br2P | 436.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1034-49-7
Molekylær formel C19H17Br2P
Molekylvægt (g/mol) 436.13
MDL nummer MFCD00011864
InChI nøgle YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromomethyl triphenylphosphonium bromide, bromomethyltriphenylphosphonium bromide, bromomethyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, bromomethyl triphenyl-, bromide, bromomethyl triphenylphosphanium bromide, zlchem 395, bromomethyltriphenyl phosphonium bromide, bromomethyl triphenylphosphonium, bromomethyl triphenyl phosphanium bromide
PubChem CID 2733422
IUPAC navn brommethyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].BrC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 230.0°C to 235.0°C
Farve Beige til Pink
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2P(C6H5)3Br
Mængde 5 g
Formel vægt 436.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver