Få mere at vide
Bromomethyl methyl ether, tech. 90%
Artikelnummer. 11352287
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352287 5 g 5g
11362287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09837.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13057-17-5 | C2H5BrO | 124.965 g/mol
Brommethylmethylether bruges som reagens til beskyttelse af OH-grupper som deres methoxymethyl (MOM) ethere. Det bruges til enantiokontrolleret syntese af mellemprodukt indeholdende kulstof 18 til 35 af det makrocykliske immunsuppressive middel FK-506. Det blev brugt i syntesen af 1-methoxymethyl-4-tritylthio-2-azetidinon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromomethylmethylether bruges som reagens til beskyttelse af OH-grupper som deres methoxymethyl (MOM) ethere. Det bruges til enantiokontrolleret syntese af mellemprodukt indeholdende kulstof 18 til 35 af det makrocykliske immunsuppressive middel FK-506. Det blev brugt i syntesen af 1-methoxymethyl-4-tritylthio-2-azetidinon.
Opløselighed Svagt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 4 °C. Må ikke opbevares sammen med syrer. Opbevares væk fra vand og stærke baser. Uforeneligt med syrer, baser, fugt, varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13057-17-5
Molekylær formel C2H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 124.965
MDL nummer MFCD00000171
InChI nøgle JAMFGQBENKSWOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl methyl ether, methane, bromomethoxy, bromo methoxy methane, methoxymethyl bromide, ether, bromomethyl methyl, bromomethylmethylether, methoxymethylbromide, mombr, bromo-methoxy-methane, bromomethyl methylether
PubChem CID 83093
IUPAC navn brom(methoxy)methan
SMIL COCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromomethyl methyl ether
Tæthed 1.531
Kogepunkt 86°C to 87°C
Flammepunkt 26°C (78°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.4520-1.4600
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1730853
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vægt 124.97
Procent renhed 90%
Grad Teknisk