Få mere at vide
Bromomalonaldehyd, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromomalonaldehyde |
| Smeltepunkt | ∽145 °C (dekomponering) |
| Lineær formel | BrCH(CHO)2 |
| Mængde | 50 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 150.96 |
| Procent renhed | 97% |