Få mere at vide
Bromomalonaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15444027
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15444027 5 g 5g
15434027 1 g 1g
15454027 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15444027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31030.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2065-75-0 | C3H3BrO2 | 150.959 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2065-75-0
Molekylær formel C3H3BrO2
Molekylvægt (g/mol) 150.959
MDL nummer MFCD00459999
InChI nøgle SURMYNZXHKLDFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomalonaldehyde, bromomalonaldehyde, bromomalondialdehyde, propanedial, bromo, 2-bromomalondialdehyde, 2-bromo-1,3-propanedial, malonaldehyde, bromo, bromo-malonaldehyde, zlchem 220, 2-bromo-malonaldehyde
PubChem CID 74945
IUPAC navn 2-brompropanedial
SMIL C(=O)C(C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromomalonaldehyde
Smeltepunkt ∽145°C (decomposition)
Lineær formel BrCH(CHO)2
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 150.96
Procent renhed 97%