Få mere at vide
Bromodiphenylmethan, 90%
Artikelnummer. 10709023 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10709023 500 g 500g
10015932 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10709023 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 373465000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 776-74-9 | C13H11Br | 247,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 776-74-9
Molekylær formel C13H11Br
Molekylvægt (g/mol) 247.13
MDL nummer MFCD00000134
InChI nøgle OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromodiphenylmethane, benzhydryl bromide, diphenylmethyl bromide, diphenylbromomethane, alpha-bromodiphenylmethane, bromo phenyl methyl benzene, benzene, 1,1'-bromomethylene bis, methane, bromodiphenyl, bromomethylene dibenzene, bromodiphenyl methane
PubChem CID 236603
IUPAC navn [brom(phenyl)methyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromodiphenylmethane
Smeltepunkt 33.0°C to 42.0°C
Kogepunkt 184.0°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2CHBr
Mængde 500 g
Beilstein 05,592
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 247.13
Procent renhed 90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromodiphenylmethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.