Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromodiphenylmethane |
| Smeltepunkt | 33,0 °C til 42,0 °C |
| Kogepunkt | 184,0 °C (20,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Analyseprocentområde | 88% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C6H5)2CHBr |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 05,592 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bromodiphenylmethane
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.