Få mere at vide
Bromodiiodomethane (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromodiiodomethane |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/CHBrI2/c2-1(3)4/h1H |
| Formel vægt | 345.7351 |