Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Grønt natriumsalt, 0,04% w/v aq. soln. Artikelnummer.: 11328967
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Grønt natriumsalt, 0,04% w/v aq. soln.
Artikelnummer. p-7050569
100 mL, 100ml
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11328967
Brand: Thermo Scientific Chemicals 038696.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 62625-32-5
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-32-5
MDL nummer MFCD00148898
Synonym Bromocresol Green, water soluble
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Green sodium salt
Koncentration 0.04% w/v aq. soln.
Formel vægt 720.01
Farve Grøn
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerW26K535 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/10/2024 Artikelnummer038696.AP,038696.AE
PartinummerT16K507 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/08/2024 Artikelnummer038696.AP,038696.AE
PartinummerQ18K504 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 Artikelnummer038696.AP,038696.AE
PartinummerP06K512 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 Artikelnummer038696.AP,038696.AE
PartinummerX06J547 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/11/2023 Artikelnummer038696.AP,038696.AE
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Grønt natriumsalt, 0,04% w/v aq. soln. >