Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Grønt natriumsalt, 0,04% w/v aq. soln.
Artikelnummer. 11460151
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460151 500 mL 500ml
11328967 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460151 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 038696.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.02 DKK
    447.65 DKK / 500ml
    Spare 49.37 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 62625-32-5
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-32-5
MDL nummer MFCD00148898
Synonym Bromocresol Green, water soluble
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Green sodium salt
Koncentration 0.04% w/v aq. soln.
Formel vægt 720.01
Farve Grøn
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske