Få mere at vide
Bromobenzene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15894041
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15894041 5 mL
15804051 250 mL
15814051 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15894041 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8017860005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-86-1
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 157.01
Tekniske data
Smeltepunkt -31°C
Tæthed 1.49 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 156°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00000055
Mængde 5 mL
Synonym Bromobenzene, Phenyl bromide, Bromobenzene