Få mere at vide
Brombenzen, 99%
Artikelnummer. 11420243
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420243 500 g 500g
11430243 2500 g 2500g
11440243 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420243 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11407.36
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-86-1 | C6H5Br | 157,01 g/mol
Bromobenzen bruges som opløsningsmiddel i organisk syntese. Det bruges til at fremstille phenylmagnesiumbromid, et Grignard-reagens, et mellemprodukt i fremstillingen af benzoesyre ved at reagere med kuldioxid. Det er en forløber for fremstilling af phencyclidin. Det er nyttigt til indførelse af phenylgruppe gennem palladium-katalyserede koblingsreaktioner, dvs. Suzuki-reaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromobenzen anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese. Det bruges til at fremstille phenylmagnesiumbromid, et Grignard-reagens, et mellemprodukt i fremstillingen af benzoesyre ved at reagere med kuldioxid. Det er en forløber for fremstilling af phencyclidin. Det er nyttigt til indførelse af phenylgruppe gennem palladium-katalyserede koblingsreaktioner, dvs. Suzuki-reaktionen.
Opløselighed Blandbar med diethylether
, alkohol, carbontetrachlorid, chloroform og benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Undgå indånding af dampe eller tåge. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-86-1
Molekylær formel C6H5Br
Molekylvægt (g/mol) 157.01
MDL nummer MFCD00000055
InChI nøgle QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, bromo, monobromobenzene, phenyl bromide, bromo-benzene, 1-bromobenzene, phbr, bromo benzene, 4-bromobenzene, unii-co4d5j547l, hsdb 47
PubChem CID 7961
ChEBI CHEBI:3179
IUPAC navn brombenzen
SMIL BrC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromobenzene
Smeltepunkt °C til 31 °C
Tæthed 1.492 g/mL
Kogepunkt 155 °C til 156 °C
Flammepunkt 51 °C (123 °F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.559
Mængde 500 g
FN nummer UN2514
Beilstein 1236661
Merck Index 14,1406
Opløselighedsinformation Blandet med diethylether, alkohol, kulstoftetrachlorid, kloroform og benzen.
Formel vægt 157.02
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromobenzene