Få mere at vide
Brombenzen, 99+%, ren, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10486860 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10486860 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 10486860 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/4300/07
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Tekniske data
CAS 108-86-1
Smeltepunkt -31 °C
Kogepunkt 156 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Molekylær formel C6H5Br
MDL nummer 55
Mængde 250 mL
Formel vægt 157,01g/mol
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.