Få mere at vide
Bromacetaldehyd-dimethylacetal, 97%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10781525 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10781525 25 mL Glasflaske 25ml
10042840 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10781525 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221870250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7252-83-7 | C4H9BrO2 | 169.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7252-83-7
Molekylær formel C4H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 169.02
MDL nummer MFCD00000213
InChI nøgle FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 2-bromo-1,1-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethyl bromide, dimethylbromoacetal, 1-bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-dimethoxybromoethane, 2-bromoacetaldehyde dimethyl acetal, bromoacetoaldehyde dimethyl acetal, bromoacetaldehyde dimethylacetal, acetaldehyde, bromo-, dimethyl acetal
PubChem CID 81672
IUPAC navn 2-brom-1,1-dimethoxyethan
SMIL COC(CBr)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
Navn note 97%
Tæthed 1.4300g/mL
Kogepunkt 148.0°C to 150.0°C
Flammepunkt 51°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2CH(OCH3)2
Brydningsindeks 1.4450 to 1.4470
Mængde 25 mL
Beilstein 01, 624
Specifik vægtfylde 1.43
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 169.02
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromoacetaldehyde dimethyl acetal, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.