Få mere at vide
Bromacetaldehyd-dimethylacetal, 97+%, stab. med kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483724
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483724 250 g 250g
11314579 25 g 25g
11473724 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11483724 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11324.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7252-83-7 | C4H9BrO2 | 169.018 g/mol
2-Brom-1,1-dimethoxyethan (Bromacetaldehyd-dimethylacetal) blev anvendt i syntesen af 2,3-O-acetal via reaktion med 2,3-diol i nærvær af 10-kamfersulfonsyre (CSA). 2-brom-1,1-dimethoxyethan blev anvendt til at reagere med 4-hydroxylbenzaldehyd, og til sidst blev aldehydsubstitueret prodrug genereret ved TFA-medieret deacetalisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-brom-1,1-dimethoxyethan (bromacetaldehyd-dimethylacetal) blev anvendt i syntesen af 2,3-O-acetal via reaktion med 2,3-diol i nærvær af 10-kamfersulfonsyre (CSA). 2-brom-1,1-dimethoxyethan blev anvendt til at reagere med 4-hydroxylbenzaldehyd, og til sidst blev aldehydsubstitueret prodrug genereret ved TFA-medieret deacetalisering.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7252-83-7
Molekylær formel C4H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 169.018
MDL nummer MFCD00000213
InChI nøgle FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 2-bromo-1,1-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethyl bromide, dimethylbromoacetal, 1-bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-dimethoxybromoethane, 2-bromoacetaldehyde dimethyl acetal, bromoacetoaldehyde dimethyl acetal, bromoacetaldehyde dimethylacetal, acetaldehyde, bromo-, dimethyl acetal
PubChem CID 81672
IUPAC navn 2-brom-1,1-dimethoxyethan
SMIL COC(CBr)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
Navn note Stabilized with potassium carbonate
Tæthed 1.435
Kogepunkt 150°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Lineær formel BrCH2CH(OCH3)2
Brydningsindeks 1.445
Mængde 250 g
FN nummer UN2929
Beilstein 1280132
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 169.03
Procent renhed ≥97%