Få mere at vide
Bromoacetaldehyde diethyl acetal, 97%
Artikelnummer. 11490823
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490823 500 g 500g
11480823 100 g 100g
11400833 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490823 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13276.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2032-35-1 | C6H13BrO2 | 197.072 g/mol
Bromacetaldehyd diethylacetal, bruges som en syntetisk byggesten. Det bruges hovedsageligt til syntese af antibiotika såsom erythromycin og cephalosporiner og til andre lægemidler. Det kan også bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Desuden kan dette kemikalie bruges til at fremstille lægemidler såsom methylthioimidazol, chlorpheniramin og andre til skjoldbruskkirtel. Det fungerer også som et nyttigt mellemprodukt til fremstilling af andre a-heterosubstituerede acetaldehyd-acetaler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromacetaldehyd-diethylacetal, bruges som en syntetisk byggesten. Det bruges hovedsageligt til syntese af antibiotika såsom erythromycin og cephalosporiner og til andre lægemidler. Det kan også bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Desuden kan dette kemikalie bruges til at fremstille lægemidler såsom methylthioimidazol, chlorpheniramin og andre til skjoldbruskkirtel. Det fungerer også som et nyttigt mellemprodukt til fremstilling af andre ɑ-heterosubstituerede acetaldehyd-acetaler.
Opløselighed Det er ikke
blandbart med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur 2 - 8 °C. Beskyt mod frost, varme og sollys. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, syrer. Fugtfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2032-35-1
Molekylær formel C6H13BrO2
Molekylvægt (g/mol) 197.07
MDL nummer MFCD00000214
InChI nøgle LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal
PubChem CID 74852
IUPAC navn 2-brom-1,1-diethoxyethan
SMIL CCOC(CBr)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Tæthed 1.27
Kogepunkt 66°C to 67°C (18 mmHg)
Flammepunkt 61°C (142°F)
Lineær formel BrCH2CH(OCH2CH3)2
Brydningsindeks 1.439
Mængde 500 g
FN nummer UN2810
Beilstein 635754
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It is immiscible with water.
Formel vægt 197.08
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromoacetaldehyde diethyl acetal