Få mere at vide
alfa'-Bromo-alfa, alfa, alfa-trifluor-p-xylen, 98%
Artikelnummer. 10351194 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10351194 1 g Glasflaske 1g
10740781 5 g Glasflaske 5g
10678444 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10351194 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 312990010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402-49-3 | C8H6BrF3 | 239,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-49-3
Molekylær formel C8H6BrF3
Molekylvægt (g/mol) 239.04
MDL nummer MFCD00000403
InChI nøgle IKSNDOVDVVPSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-bromomethyl benzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzylbromide, p-trifluoromethyl benzyl bromide, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
PubChem CID 123062
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α'-Bromo-α, α, α-trifluoro-p-xylene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 30°C to 34°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.5400g/mL
Kogepunkt 65°C to 69°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt 88°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3C6H4CH2Br
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.54
Formel vægt 239.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof