Få mere at vide
α-Brom-p-tolunitril, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10387960 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10387960 10 g Glasflaske 10g
10397240 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10387960 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162760100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17201-43-3 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17201-43-3
Molekylær formel C8H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 196.05
MDL nummer MFCD00001829
InChI nøgle UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzyl bromide, 4-bromomethyl benzonitrile, p-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-p-tolunitrile, benzonitrile, 4-bromomethyl, 4-bromomethyl-benzonitrile, alpha-bromo-p-toluonitrile, p-bromomethyl benzonitrile, 4-cyano benzyl bromide, benzonitrile, p-bromomethyl
PubChem CID 86996
IUPAC navn 4-(brommethyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Bromo-p-tolunitrile
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 113°C to 117°C
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2C6H4CN
Mængde 10 g
Beilstein 09, 499
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inert organic solvents
Formel vægt 196.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Bromo-p-tolunitrile
Signalord
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.