Få mere at vide
α-Brom-o-tolunitril, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10554101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10554101 25 g Glasflaske 25g
10008571 5 g Glasflaske 5g
10205740 100 g Glasflaske 100g
10761614 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10554101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163130250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22115-41-9 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22115-41-9
Molekylær formel C8H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 196.05
MDL nummer MFCD00001794
InChI nøgle QGXNHCXKWFNKCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl benzonitrile, 2-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl bromide, a-bromo-o-tolunitrile, alpha bromo-o-tolunitrile, 2 bromomethyl benzonitrile, 2-bromomethyl-benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl bromide, benzonitrile, 2-bromomethyl
PubChem CID 89599
IUPAC navn 2-(brommethyl)benzonitril
SMIL BrCC1=CC=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Bromo-o-tolunitrile
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70°C to 74°C
Farve Brun-grå til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2C6H4CN
Mængde 25 g
Beilstein 09, 470
Formel vægt 196.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Bromo-o-tolunitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.