Få mere at vide
alpha-Bromo-m-xylene, 96%
Artikelnummer. 10198023 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10198023 100 g Glasflaske 100g
10182320 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10198023 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107561000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 620-13-3 | C8H9Br | 185.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-13-3
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.06
MDL nummer MFCD00000177
InChI nøgle FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methylbenzene, alpha-bromo-m-xylene, m-methylbenzyl bromide, m-xylyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-methyl, 3-bromomethyl toluene, m-xylene, .alpha.-bromo, 3-methylbenzylbromide, m-xylene, alpha-bromo
PubChem CID 12099
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3-methylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC=C1)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Bromo-m-xylene
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3700g/mL
Kogepunkt 185°C (340.0 mmHg)
Flammepunkt 82°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CH2Br
Brydningsindeks 1.5640 to 1.568
Mængde 100 g
Beilstein 05, 374
Merck Index 15, 10288
Specifik vægtfylde 1.37
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 185.06
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Bromo-m-xylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.