Få mere at vide
α-Brom-2,6-difluortoluen, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10410341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10410341 5 g Glasflaske 5g
10361184 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10410341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 303570050
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 85118-00-9 | C7H5BrF2 | 207.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85118-00-9
Molekylær formel C7H5BrF2
Molekylvægt (g/mol) 207.02
MDL nummer MFCD00000329
InChI nøgle LSXJPJGBWSZHTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-difluorobenzene, 2,6-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,6-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,3-difluoro, timtec-bb sbb006564, 2-bromomethyl-1,3-difluoro-benzene, fr cf b1e, pubchem4915, acmc-209q4j
PubChem CID 581435
IUPAC navn 2-(brommethyl)-1,3-difluorbenzen
SMIL FC1=CC=CC(F)=C1CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Bromo-2, 6-difluorotoluene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 51°C to 55°C
Farve Beige til hvid
Flammepunkt >109°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel F2C6H3CH2Br
Mængde 5 g
Formel vægt 207.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver