Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | α-Bromo-2, 5-difluorotoluene |
| Navn note | 98% |
| CAS | 85117-99-3 |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Yellow |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Molekylær formel | C7H5BrF2 |
| Vis mere |