Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | α-Bromo-2, 4-difluorotoluene |
| CAS | 23915-07-3 |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Yellow |
| Tæthed | 1.6100g/mL |
| Flammepunkt | 39°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |