Få mere at vide
α-Brom-2,3,4,5,6-pentafluortoluen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3777489 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
Artikelnummer. 10295140
Brand: Thermo Scientific Acros 146330050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1765-40-8 | C7H2BrF5 | 260.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1765-40-8
MDL nummer MFCD00000299
InChI nøgle XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide, pentafluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-bromomethylpentafluorobenzene, alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, bromomethyl pentafluorobenzene, benzene, bromomethyl pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylbromide, pfbbr, pentafluorobenzylbromide
PubChem CID 74484
IUPAC navn 1-(brommethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzen
SMIL C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 19.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.7200g/mL
Kogepunkt 174.0°C to 175.0°C
Flammepunkt 82°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H2BrF5
Lineær formel C6F5CH2Br
Brydningsindeks 1.4700 to 1.4720
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.72
Molekylvægt (g/mol) 260.989
Formel vægt 260.98
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.