Få mere at vide
Bromfenac Sodium Sesquihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromfenac Sodium Sesquihydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C15H12BrNO3.2Na.3H2O/c2*16-11-6-4-9(5-7-11)15(20)12-3-1-2-10(14(12)17)8-13(18)19;;;;;/h2*1-7H,8,17H2,(H,18,19);;;3*1H2/q;;2*+1;;;/p-2 |
| Formel vægt | 763.9957 |
| Procent renhed | >95% |