Få mere at vide
Bromethalin, TRC
Artikelnummer. 30012072
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012072 10 mg
30010437 100 mg
30011051 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012072 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB63333010MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63333-35-7
Molekylær formel C14 H7 Br3 F3 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 577.93
Synonym N-Methyl-2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromophenyl)-6-(trifluoromethyl)benzenamine, Bromethalin, EL 614, Rampage, Rampage (rodenticide)
IUPAC navn N-methyl-2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromophenyl)-6-(trifluoromethyl)aniline
SMIL CN(c1c(Br)cc(Br)cc1Br)c2c(cc(cc2C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromethalin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H7Br3F3N3O4/c1-21(13-9(16)2-6(15)3-10(13)17)12-8(14(18,19)20)4-7(22(24)25)5-11(12)23(26)27/h2-5H,1H3
Formel vægt 574.7939
Procent renhed >95%