Få mere at vide
Brombuterol hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30011165
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011165 500 mg
30010586 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB678535500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21912-49-2
Molekylær formel C12 H18 Br2 N2 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 402.55
Synonym Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dibromo-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 4-amino-3,5-dibromo-α-[(tert-butylamino)methyl]-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-3,5-dibromo-α-[(tert-butylamino)methyl]benzyl alcohol hydrochloride
IUPAC navn 1-(4-amino-3,5-dibromophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol; hydrochlorid
SMIL Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Br)c(N)c(Br)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brombuterol hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18Br2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
Formel vægt 399.9553
Procent renhed >95%