Få mere at vide
Bromazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromazine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20BrNO.ClH/c1-19(2)12-13-20-17(14-6-4-3-5-7-14)15-8-10-16(18)11-9-15;/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 369.0495 |
| Procent renhed | >95% |