Få mere at vide
Bromaminic acid, 90+%
Artikelnummer. 15464787
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464787 25 g 25g
15474787 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32110.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 116-81-4 | C14H7BrNNaO5S | 404.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116-81-4
Molekylær formel C14H7BrNNaO5S
Molekylvægt (g/mol) 404.17
MDL nummer MFCD00035694
InChI nøgle TXMRAEGWZZVGIH-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromaminic acid, bromamine acid, 1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonic acid, alizarine cyanol grey g, unii-sbz7fun4bk, 1-amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic acid, 1-amino-4-bromoanthraquinone-2-sulfonic acid, sbz7fun4bk, 1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydro-anthracene-2-sulfonic acid, 2-anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo
PubChem CID 22628
IUPAC navn 1-amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonsyre
SMIL [Na+].NC1=C(C=C(Br)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromaminic acid
Smeltepunkt ∽280°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Formel vægt 382.19
Procent renhed ≥90%