Få mere at vide
Brofaromine, MedChemExpress
Beskrivelse
Brofaromine (CGP 11305A) is a monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50 of 0.2 μM for MAO-A.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brofaromine |
| CAS | 63638-91-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H16BrNO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | CGP 11305A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (805.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | BrC1=CC(OC)=CC2=C1OC(C3CCNCC3)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.19 |
| Vis mere |