missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BRL-50481, MedChemExpress

Artikelnummer. 16484308
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484308 10 mg
16477027 5 mg
16475226 100 mg
16460637 50 mg
16433036 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16484308 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY109586

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BRL-50481 is a novel and selective inhibitor of PDE7 with IC50s of 0.15, 12.1, 62 and 490 μM for PDE7A, PDE7B, PDE4 and PDE3, respectively.

BRL-50481 is a novel and selective inhibitor of PDE7 with IC50s of 0.15, 12.1, 62 and 490 μM for PDE7A, PDE7B, PDE4 and PDE3, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BRL-50481
CAS 433695-36-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H12N2O4S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 300 mg/mL (1228.15 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=S(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1C)(N(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 244.27
Formel vægt 244.27
Procent renhed 99.9%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.