Få mere at vide
Brimonidine tartrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478406
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16478406 100 mg -
16484437 50 mg -
16468568 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16478406 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0659A100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
MedChemExpress Brimonidine tartrate (UK 14304 tartrate) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Brimonidine tartrate (UK 14304 tartrate) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brimonidine tartrate
CAS 70359-46-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H16BrN5O6
Mængde 100 mg
Synonym UK 14304 tartrateAGN190342 tartrate
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (113.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (56.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC3=NCCN3
Molekylvægt (g/mol) 442.22
Formel vægt 442.22
Procent renhed 99.19%
Grad Research
Fysisk form Solid