Få mere at vide
Brimonidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474437
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16474437 50 mg -
16468406 100 mg -
16458568 10 mg 10mg
16421038 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16474437 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0659
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Brimonidine (UK 14304) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Brimonidine (UK 14304) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brimonidine
CAS 59803-98-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H10BrN5
Mængde 50 mg
Synonym UK 14304 AGN190342
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (171.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC3=NCCN3
Molekylvægt (g/mol) 292.13
Formel vægt 292.13
Procent renhed 99.09%
Grad Research
Fysisk form Solid