Få mere at vide
Bretylium tosylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495448
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495448 10 mg -
16471627 50 mg 50mg
16451056 200 mg -
16438167 5 mg -
16436046 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16495448 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12961A
MedChemExpress Bretylium (tosylate) is an inhibitor of the presynaptic release of vasoconstrictor neurotransmitters.
Bretylium (tosylate) is an inhibitor of the presynaptic release of vasoconstrictor neurotransmitters.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bretylium tosylate
CAS 61-75-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H24BrNO3S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (72.40 mM)
SMIL C[N+](C)(CC)CC1=CC=CC=C1Br.O=S(C2=CC=C(C)C=C2)([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 414.36
Formel vægt 414.36
Procent renhed 98.39%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation