Få mere at vide
BRD7116, MedChemExpress
Beskrivelse
BRD7116 competitively binds to bacterial DNA gyrase, exhibits an EC50 of 200 nM for LSCe cells, with cell-non-autonomous anti-leukemia activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BRD7116 |
| CAS | 329059-55-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H36N2O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 48 mg/mL (96.65 mM) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(NC(C2C(C)(C)C2(C)C)=O)C=C1)(C3=CC=C(NC(C4C(C)(C)C4(C)C)=O)C=C3)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 496.66 |
| Formel vægt | 496.66 |
| Vis mere |