Få mere at vide
Cole-Parmer™ Lige kompressionsskotunion af messing
Giver meget god kemikalieresistens. Ideel, når du arbejder med stive rør, inklusive rør fremstillet af fluorpolymerer, anden stiv plast og metaller
135.00 DKK - 164.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
---|---|
Materiale | Messing |
Min. Driftstemperatur (engelsk) | -85 °F |
Min. Driftstemperatur (metrisk) | -65 °C |
Maksimalt tryk | 400 psi |
Artikelnummer | Brand | Slangestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Slangestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11825443
|
Cole-Parmer™
31412-13 |
1/4 tommer |
135.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11835443
|
Cole-Parmer™
31412-14 |
3/8 tommer |
164.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Meget god kemikalieresistens.
- Kompressionsfittings fungerer godt med stive rør som PTFE eller polypropylen.
- En kompressionsfitting har en møtrik, der komprimerer stive rør mod fittingslegemet til højtryksanvendelser.
- Kompressionsforbindelsesfamilien er ideel, når du arbejder med stive slanger.
- Når du vælger dine fittings, skal du overveje din slangetype, materialekompatibilitet og temperatur- og trykforhold.
Tekniske data
Må ikke autoklaveres | |
-85 °F | |
400 psi | |
250 °C |
Messing | |
-65 °C | |
482 °F |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ Lige kompressionsskotunion af messing