Få mere at vide
Cole-Parmer™ Lige kompressionsskotunion af messing
Giver meget god kemikalieresistens. Ideel, når du arbejder med stive rør, inklusive rør fremstillet af fluorpolymerer, anden stiv plast og metaller
Brand: Cole-Parmer™ 31412-14
146.75 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Meget god kemikalieresistens.
- Kompressionsfittings fungerer godt med stive rør som PTFE eller polypropylen.
- En kompressionsfitting har en møtrik, der komprimerer stive rør mod fittingslegemet til højtryksanvendelser.
- Kompressionsforbindelsesfamilien er ideel, når du arbejder med stive slanger.
- Når du vælger dine fittings, skal du overveje din slangetype, materialekompatibilitet og temperatur- og trykforhold.
Tekniske data
Må ikke autoklaveres | |
-85 °F | |
3/8 tommer | |
482 °F | |
Kompression T-stik |
Messing | |
-65 °C | |
400 psi | |
250 °C |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ Lige kompressionsskotunion af messing > 3/8 tommer
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion