Få mere at vide
Bollé Safety Silium klare sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15578061 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Linsefarve:
Klar, Røg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Linsefarve Pakningsstørrelse
15578061 Klar, Røg Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15578061 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. SILPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    852.95 DKK / Pakke med 10
    Spare 267.05 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Sikkerhedsbriller bygget til at kombinere teknologi, ergonomi og stil. Silium sikkerhedsbriller kommer med anti-ridse/anti-dug linser.
  • Letvægts stel af metal (messing).
  • 160% flex stænger.
  • Skridsikker tipgrip stænger.
  • Justerbar, skridsikker bro.
  • Anti-ridse belægning.
  • Anti-dug belægning.
  • Fås i klare (SILPSI) eller røg (SILPSF) linser.
  • Antistatiske materialer.
  • Egnet optisk kvalitet til kontinuerligt arbejde.
  • Linser og stel modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 45 m/s.
  • Linser og stel beskytter mod højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer.
  • Garanteret minimumsbestandighed af beskyttelsesbrillerne mod hverdagsrisici, herunder tab af beskyttelsesbrillerne på jorden, ældning ved lyspåvirkning, udsættelse for varme eller korrosion osv. (maksimal beskyttelse for briller).
  • CE europæisk standardcertifikat tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE europæisk standardcertifikat tilgængelig.
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar, Røg
Produkttype Sikkerhedsbriller
nr. pr. pakke 1 hv.
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Messing