Få mere at vide
Branebrutinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481016
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
200mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16481016 200 mg 200mg
16477297 5 mg 5mg
16445436 100 mg -
16424588 10 mg 10mg
16440887 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16481016 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112161
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Branebrutinib (BMS-986195) is a highly potent, selective covalent, irreversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (BTK), with an IC50 of 0.1 nM.
Branebrutinib (BMS-986195) is a highly potent, selective covalent, irreversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (BTK), with an IC50 of 0.1 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Branebrutinib
CAS 1912445-55-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H23FN4O2
Mængde 200 mg
Synonym BMS-986195
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (269.96 mM)
SMIL O=C(C1=CC(F)=C(N2C[C@@H](NC(C#CC)=O)CCC2)C3=C1NC(C)=C3C)N
Molekylvægt (g/mol) 370.42
Formel vægt 370.42
Procent renhed 99.52%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease