Få mere at vide
BRAND™ Hvide 96-brønds PCR plader
Shop alle Brand produkter
Inkluderer:
Halv nederdel
Ingen nederdel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Hvide PCR-strimler og -plader giver væsentligt bedre resultater ved analyse af fluorescenssignaler og dermed kvantificering af replikeret DNA
- DNase-, DNA- og RNase-fri
- Glatte overflader for at optimere gengivelsen af fluorescenssignalet
- Velegnet til brug i almindelige termiske cyklere
- Ekstra tynde vægdimensioner for at give den optimale termiske overførsel og korte cyklustider
- Fremstillet under de mest moderne renrumsforhold
- Ensartet farvet med titaniumdioxid (TiO 2 )
- Blå præget alfanumerisk kodning og skåret hjørnedesign til at lette orienteringen
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Stregkode | No Barcode |
Bindende Ejendom | Untreated |
Certificeringer/compliance | DNA, DNase, RNase-free |
Format | 96-brønds |
Låg | Uden låg |
Array | 8 x 12 |
Autoklaverbar | Autoclavable |
Emballage | Bagged |
Farve | Hvid |
Engangs | Single-use |
Vis mere |
Videoer
-
Brand - Selecting a PCR plate
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
Brand PCR Products
Filstørrelse: 7.8 MB
Technical Notes
Technical Note: Improved sealing surface of PCR plates
Filstørrelse: 6.1 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Hvide 96-brønds PCR plader >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion